Fortfahren mit
SML4459
Elesclomol-Cu
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(SP-4-2)-[[Propanedioic acid 1,3-bis[2-methyl-2-[phenyl(thioxo-κS)methyl]hydrazidato-κN1]](2-)]copper, Copper Elesclomol, Cu(II) elesclomol, Elesclomol-Cu (II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18CuN4O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.05
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint orange to red
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Biochem/physiol Actions
Elesclomol-Cu(II), is a cell-permeable, complex of potent copper ionophore Elesclomol with copper II (Cu2+) that selectively targets the mitochondria of cancer cells reliant on oxidative phosphorylation (OXPHOS). Its core action involves ferredoxin 1 (FDX1)-mediated reduction within the mitochondrial matrix, releasing toxic Cu(I) to initiate a dual cell death cascade. This comprises both overwhelming oxidative stress leading to apoptosis and cuproptosis, a distinct, genetically-defined mechanism driven by the aggregation of lipoylated TCA cycle proteins, whose core components (such as FDX1 and DLAT) serve as key biomarkers. This unique FDX1-dependent process confers nanomolar cytotoxicity and synergistic in vivo efficacy, making it an invaluable probe for dissecting the interplay between metal homeostasis, mitochondrial metabolism, and proteotoxic stress.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)