Fortfahren mit
SML4484
Hydroxyprogesterone caproate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17-α-Hydroxyprogesterone caproate, 17-Caproxyprogesterone, 17-HPC, 17-OHPC, 17-[(1-Oxohexyl)oxy]pregn-4-ene-3,20-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.60
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
17-α-Hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) is a selective, long-acting progesterone receptor agonist, mimicking natural progesterone with minimal other hormonal activity. Administered intramuscularly in oil, it offers improved pharmacokinetics and sustained plasma concentrations, primarily metabolized by CYP3A4/5. 17-OHPC activates progesterone-responsive genes, reducing uterine contractility and maintaining cervical integrity, potentially via anti-inflammatory effects, notably by increasing IL-10 production.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyprogesterone caproate
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)