Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
General description
Application
Features and Benefits
2. Suitable for Biochemical and Cell Biology research
3. Can be used in Dialysis and Electrophoresis
4. High purity product for research applications
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥98% (HPLC) | description BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description BioXtra, ≥98% (TLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| product line BioUltra | product line BioReagent | product line - | product line BioXtra |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
68-12-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?