Fortfahren mit
SYNP192002
Synthware™ class A graduated pipet
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Synthware P192002, Pasteur pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Material:
borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P192002
bottle capacity
2 mL
General description
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 2mL
Application
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNP192010SYNP191001SYNP191025
description
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
manufacturer/tradename
Kemtech P192002
manufacturer/tradename
Kemtech P192010
manufacturer/tradename
Kemtech P191001
manufacturer/tradename
Kemtech P191025
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
bottle capacity
2 mL
bottle capacity
10 mL
bottle capacity
1 mL
bottle capacity
25 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)