Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Material:
borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P192010
bottle capacity
10 mL
General description
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 10mL
Application
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3 |
| manufacturer/tradename Kemtech P192010 | manufacturer/tradename Kemtech P192002 | manufacturer/tradename Kemtech P191001 | manufacturer/tradename Kemtech P191025 |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| bottle capacity 10 mL | bottle capacity 2 mL | bottle capacity 1 mL | bottle capacity 25 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ class A graduated pipet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?