Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ft | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.03 in. (0.8 mm)
General description
Tubing for MasterFlex™ Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex™ pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description size 13 | description size 14 | description size 17 | description size 18 |
| I.D. 0.03 in. (0.8 mm) | I.D. 0.06 in. (1.6 mm) | I.D. 0.25 in. (6.4 mm) | I.D. 0.31 in. (7.9 mm) |
| packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet |
| manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?