Fortfahren mit
T3660
Calcitonin, Lachs
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
Thyrocalcitonin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 733,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C145H240N44O48S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3431.85
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
256-342-8
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(N)=O
InChI
1S/C145H240N44O48S2/c1-65(2)45-86(175-139(232)110(70(11)12)183-136(229)99-63-239-238-62-79(148)117(210)178-96(59-191)134(227)174-92(52-104(151)202)131(224)172-90(49-69(9)10)129(222)180-98(61-193)135(228)187-114(74(16)197)142(235)181-99)118(211)158-55-106(204)162-80(25-18-20-40-146)120(213)169-89(48-68(7)8)128(221)179-97(60-192)133(226)167-83(34-37-102(149)200)122(215)165-85(36-39-109(207)208)123(216)171-88(47-67(5)6)127(220)173-91(51-77-54-156-64-161-77)130(223)164-81(26-19-21-41-147)121(214)170-87(46-66(3)4)126(219)166-84(35-38-103(150)201)125(218)186-113(73(15)196)141(234)177-94(50-76-30-32-78(199)33-31-76)143(236)189-44-24-29-101(189)137(230)168-82(27-22-42-157-145(154)155)124(217)185-112(72(14)195)140(233)176-93(53-105(152)203)132(225)184-111(71(13)194)138(231)160-56-107(205)163-95(58-190)119(212)159-57-108(206)182-115(75(17)198)144(237)188-43-23-28-100(188)116(153)209/h30-33,54,64-75,79-101,110-115,190-199H,18-29,34-53,55-63,146-148H2,1-17H3,(H2,149,200)(H2,150,201)(H2,151,202)(H2,152,203)(H2,153,209)(H,156,161)(H,158,211)(H,159,212)(H,160,231)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,223)(H,165,215)(H,166,219)(H,167,226)(H,168,230)(H,169,213)(H,170,214)(H,171,216)(H,172,224)(H,173,220)(H,174,227)(H,175,232)(H,176,233)(H,177,234)(H,178,210)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,235)(H,182,206)(H,183,229)(H,184,225)(H,185,217)(H,186,218)(H,187,228)(H,207,208)(H4,154,155,157)/t71-,72-,73-,74-,75-,79+,80+,81+,82+,83+,84+,85+,86+,87+,88+,89+,90+,91+,92+,93+,94+,95+,96+,97+,98+,99+,100+,101+,110+,111+,112+,113+,114+,115+/m1/s1
InChI key
BBBFJLBPOGFECG-VJVYQDLKSA-N
Gene Information
human ... CALCR(799)
Application
Calcitonin vom Lachs kann im Calcitoninrezeptor/cAMP-Assay genutzt werden, um das Vorhandensein von Calcitoninrezeptoren zu beurteilen, die von TRAP+ Zellen exprimiert werden.Das Produkt kann auch als Testverbindung verwendet werden, um den Einfluss von Calcitonin Gene-Related Peptid (CGRP) und Lachs-Calcitonin (sCT) auf die Magenschleimhautbarriere von Ratten nach einer Stress-Exposition (cold-restraint stress, CRS) zu untersuchen und zu vergleichen.
Biochem/physiol Actions
Calcitonin ist auch unter Bezeichnung Thyrocalcitonin bekannt und ist ein Peptidhormon mit 32 Aminosäuren, das im Seminalplasma verglichen mit Serum reichlich vorhanden ist. Es dient als „First Messenger“ und reguliert daher die Produktion von cAMP wie auch die Funktion von Säugersperma. Möglicherweise ermöglicht es auch die Regulierung verschiedener Isoformen der Adenylylcyclase. Außerdem stimuliert Calcitonin vom Lachs die Knochenbildung und hemmt die Knochenresorption bei postmenopausalen Frauen, die unter Osteoporose leiden.
Hypokalzämisches Hormon, das von den parafollikulären C-Zellen der Schilddrüse oder durch die ultimobranchialen Körper von Nichtsäuger-Wirbeltieren produziert wird. Verringert Calcium und Phosphat im Blut durch die Hemmung der Resorption von Osteoblasten und Osteozyten.
Preparation Note
Calcitonin vom Lachs wird in 1%iger Essigsäure gelöst, die in destilliertem Wasser mit einer Konzentration von 1 mg/ml hergestellt wird, und ergibt eine klare, farblose Lösung.
Other Notes
32-Aminosäuren-Polypeptid, von denen 8 bei allen Species konserviert geblieben sind
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1086200C0200000T3535
description
≥97% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥97% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized
form
-
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcitonin, Lachs
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)