Fortfahren mit
T4050
Trenbolon Acetat
≥98%
Synonym(e):
17β-Acetoxyoestra-4,9,11-trien-3-on
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
233-432-5
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32150312
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Trenbolone acetate is a synthetic anabolic steroid, used as growth promoter in farm animals.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)