Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 858,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.780,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.22
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
THI,
form
powder
Quality Segment
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1nc(c[nH]1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
Biochem/physiol Actions
THI is an inhibitor of sphingosine-1-phosphate lyase and acts as an immunosuppressant.
THI is an inhibitor of sphingosine-1-phosphate lyase and acts as an immunosuppressant. Sphingosine-1-phosphate (S1P) lyase catalyzes the irreversible decomposition of S1P to hexadecanaldehyde and phosphoethanolamine. Reducing S1P lyase activity results in therapeutic levels of immunosuppression without the non-lymphoid lesions that result from synthetic S1P receptor agonists.
Preparation Note
THI is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 5 mg/ml.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, powder | description ≥95% (TLC), Fully soluble 10mM solution |
| form powder | form - | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to light brown | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under THI
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?