Fortfahren mit
T7580
TN-16
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[1-(Phenylamino)ethylidene]-5-(phenylmethyl)-2,4-pyrrolidinedione, NSC 239274
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.36
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 406,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥17 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(Nc1ccccc1)=C2\C(=O)NC(Cc3ccccc3)C2=O
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-13(20-15-10-6-3-7-11-15)17-18(22)16(21-19(17)23)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,16,20H,12H2,1H3,(H,21,23)/b17-13-
InChI key
KWSXUGYAGMSUTN-LGMDPLHJSA-N
Application
TN-16 has been used as a microtubule disrupting agent to study its effect on autophagic process in human and mouse mammary carcinoma cell lines .
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of microtubule assembly
TN-16 is a synthetic compound that blocks the assembly, and promotes the dissociation of microtubules. It can prevent the b-TrCP-mediated degradation of the transcription factor Gli2, leading to the up-regulation of BMP-2 and supporting a role for microtubule formation in the regulation of bone formation.
3-(l-anilinoethylidene)-5-benzylpyrrolidine-2,4-dione (TN-16), a tenuazonic acid derivative, is a synthetic antitumor agent which arrests mitosis of tumor cells at metaphase. It is a colchicine site binding agent and a powerful autophagy flux inhibitor that could be used as a conventional autophagy inhibitor with anti-cancer potential in pre-clinical trials.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H9ABDCF87AMBH93D52FECTA9H94532B04
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥17 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)