Trypsin solutions are less stable than lyophilized or powder form. Trypsin solution products, which are prepared at 0.25% in Hank's Balanced Salts with phenol red, are stored at -20°C and assigned a shelf life of approximately 2 years from the date of quality release. Solutions prepared in medium are expected to have similar stability. Avoid repeated freeze/thaw cycles and maintain the pH at a range of 7.0 - 7.6.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 211,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 303,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 842,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.520,00 |
Über diesen Artikel
€ 130,00
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥7,500 BAEE units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
composition
, ≥90 % protein
impurities
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid | description essentially salt-free, lyophilized powder, ≥9,000 BAEE units/mg protein, BioReagent, suitable for cell culture | description Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein | description Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein |
| specific activity ≥7,500 BAEE units/mg solid | specific activity ≥9,000 BAEE units/mg protein | specific activity ≥6,000 BAEE units/mg protein | specific activity ~10,000 BAEE units/mg protein |
| form powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin | impurities - | impurities salt, essentially free | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Rinderpankreas
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-07-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
how can I preserve trypsin filtered in medium? 4 or -20c? without losing of activity?