Fortfahren mit
T9792
6-(p-Toluidino)-2-naphthalensulfonsäure Natriumsalz
Synonym(e):
Natrium-6-(p-toluidino)-2-naphthalinsulfonat, TNS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14NNaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6836595
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H15NO3S.Na/c1-12-2-6-15(7-3-12)18-16-8-4-14-11-17(22(19,20)21)9-5-13(14)10-16;/h2-11,18H,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
QZZGQOXRGFDEJP-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluoreszenzfarbstoff für den conformativen Zustand von Proteine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
OTV000944466948JRD0330
description
-
description
-
description
97%
description
AldrichCPR
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)