Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 315,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human skin
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from human skin | description human skin containing elastic fibers | description human liver containing intracellular or extracellular iron | description from human liver |
| biological source human skin | biological source human skin (containing elastic fibers) | biological source human liver (containing intracellular or extracellular iron) | biological source human liver |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?