Fortfahren mit
V0513
L-Valin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-α-Aminoisovalerinsäure, (S)-2-Amino-3-methyl-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.460,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-773-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721136
€ 39,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Valin, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Valin wird bei der Herstellung von mit Aminosäuren angereicherten Medien zur Kultivierung von primären Hepatozyten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Valin ist eine essenzielle Aminosäure, die an der Biosynthese von Glutamin und Alanin beteiligt ist. Als Aminosäure mit verzweigter Kette (BCAA) erhält Valin ein Gleichgewicht zwischen den BCAAs aufrecht. L-Valin fungiert als Energiequelle. Ein Langzeitmangel an L-Valin führt zu Minderwuchs, Organschäden und dem Schwund von Muskelmasse.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V0500V463894619
L-Valin
SAFC
V4638
L-Valin
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
-
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
98.5-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
color
white
color
-
color
-
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf