Über diesen Artikel
assay
>90% (GC)
form
oil
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
protect from light, under inert gas
color
pale yellow
solubility
DMF: soluble ≥20 mg/mL, DMSO: soluble ≥20 mg/mL, ethanol: soluble ≥20 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Cl[H].CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCCN
InChI
1S/C22H37NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(24)25-21-20-23;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21,23H2,1H3;1H/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
InChI key
BNTZVCDZOZGRSZ-XVSDJDOKSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?