Fortfahren mit
WPB01547WA
Whirl-Pak® Filter Bag Without Tape/Wire
1627 mL capacity(55 oz), pack of 250 ea
Synonym(e):
Nasco B01547WA, sample bag, sample collection, sample receptacle, sample storage bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
€ 261,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01547WA
W × L × thickness
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
capacity
1627 mL capacity(55 oz)
General description
Filter blender bag without tape and wire closure.
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WPB01318WAWPB01416WAWPB01421
description
1627 mL capacity(55 oz), pack of 250 ea
description
1627 mL capacity(55 oz)
description
2041 mL capacity(69 oz)
description
capacity 1627  mL (55 oz), bag W × L × thickness 19 cm × 30 cm × 0.076 mm
capacity
1627 mL capacity(55 oz)
capacity
1627 mL capacity(55 oz), 1627 mL × 55 oz
capacity
2041 mL capacity(69 oz), 2041 mL × 69 oz
capacity
1627  mL (55 oz)
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01547WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01318WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01416WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01421
W × L × thickness
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
W × L × thickness
-
W × L × thickness
-
W × L × thickness
-
packaging
pack of 250 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 2000 ea (2 boxes of 1000EA)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)