Fortfahren mit
X3003
Xanthosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
cXMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 641,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32039090
€ 641,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
apparent mol wt 367.2
packaging
vial of 2 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
InChI key
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
cXMP is a an analog of cyclic GMP that is used to evaluate phosphodiesterase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I27531012189G7504
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
apparent mol wt 367.2
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
packaging
vial of 2 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)