Fortfahren mit
Z-2175
ZytoLight® SPEC YWHAE Dual Color Break Apart Probe
green to orange, pkg of 0.05 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 0.05 mL, pkg of 5 tests
storage condition
protect from light
color
green to orange
application(s)
research use
storage temp.
2-8°C
General description
The ZytoLight SPEC YWHAE Dual Color Break Apart Probe (PL134) is a direct-labeled FISH probe designed for the qualitative detection of translocations involving the human YWHAE gene at 17p13.3 in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) specimens. It is intended to be used in combination with the ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.
Components:
ZytoLight® SPEC YWHAE Dual Color Break Apart Probe comprises:
  • ZyGreen labeled polynucleotides (excitation 503 nm/emission 528 nm) targeting sequences proximal to the YWHAE breakpoint region on -chromosome 17 (17p13.3).
  • ZyOrange labeled polynucleotides (excitation 547 nm/emission 572 nm) targeting sequences distal to the YWHAE breakpoint region on chromosome 17.
  • Formamide-based hybridization buffer.
Principle:
FISH uses direct-labeled probes flanking YWHAE breakpoint that co-denature with target DNA in pretreated FFPE sections (10 µl/slide, sealed), hybridize overnight (75°C/10 min denaturation, 37°C hybridization), then undergo stringent washing and DAPI counterstaining for visualization via fluorescence microscopy per ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Z-2028-5/-20).
Application
ZytoLight® SPEC YWHAE Dual Color Break Apart Probe aids in the differential analysis of conditions associated with YWHAE rearrangements.. It is used for the qualitative detection of translocations involving the human YWHAE gene at 17p13.3 by fluorescence in situ hybridization (FISH).
Analysis Note
In a normal interphase nucleus, two green and two orange signals are expected. In cases of translocation, the presence of separate green and orange signals will indicate an alteration. Any unexpected signal patterns should warrant further investigation to confirm genetic rearrangements.
Legal Information
ZytoLight is a registered trademark of ZytoVision GmbH in Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)