Fortfahren mit
Z368024
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm
Synonym(e):
Harvard Bioscience 7425-CA500, dialyzer filter, filter, membrane filter, particulate filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Packaging:
pack of 25 ea
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 25 ea
technique(s)
dialysis: suitable
dialyser capacity
500-1,500 μL
diam.
16 mm
pore size
500 Da MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Application
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z36798258188WHA70000002
description
dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm
description
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
description
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
description
cellulose acetate circles, 0.45 μm, 25 mm 100/pk
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pkg of 100
packaging
pack of 100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
dialyser capacity
500-1,500 μL
dialyser capacity
10-200 μL
dialyser capacity
-
dialyser capacity
-
diam.
16 mm
diam.
11 mm
diam.
47 mm
diam.
25 mm
pore size
500 Da MWCO
pore size
500 Da MWCO
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate membrane
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)