Fortfahren mit
Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
Synonym(e):
Diversified Biotech TNY-WTR, lab marker, laboratory marker pen, marker, pen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41103032
€ 11,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
color
black
General description
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
Legal Information
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743546Z744086Z738603
description
extra fine tip, black
description
twin-tip, fine / ultra fine, black
description
black
description
phosphorescent marking pen
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-TWIN
manufacturer/tradename
Diversified Biotech 1000-BLACK
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GLWR-1000
color
black
color
black
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teeny writer laboratory marker
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)