Fortfahren mit
23909
OMI® Aufreinigungsröhrchen
OMI-4 Purifier Tube
Synonym(e):
OMI®-4 INDIKATOR-ROHR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
OMI ist ein polierender Aufreiniger, der viele Verunreinigungen entfernt, die von anderen nachgeschalteten Aufreinigern nicht erfasst werden. Der Aufreiniger entfernt gleichzeitig und irreversibel Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, die meisten Schwefelverbindungen, die meisten Halogenverbindungen, Alkohole und Phenole auf weniger als 10 ppb. Es wird empfohlen, einen OMI-Aufreiniger in Trägergasströme direkt nach jedem GC zu installieren. Er besteht aus zwei Komponenten:
  • Einem wiederverwendbaren Röhrchenhalter, der im Gaszufuhrsystem installiert wird. Die Konstruktion aus Polycarbonat sorgt für gute Durchsichtigkeit und Bruchfestigkeit.
  • Ein Aufreinigerröhrchen mit kunstharzbasiertem Indikator (wechselt die Farbe von Schwarz zu Braun, wenn an nur 1 ppm Feuchtigkeit oder Sauerstoff ausgesetzt). Das Glas sorgt für optimale Durchsichtigkeit und verhindert, dass im Raum vorhandene Verunreinigungen in den Gasstrom eindringen können.
Die verbrauchten Aufreinigerröhrchen lassen sich leicht auswechseln. Dazu muss lediglich die Endbaugruppe vom Röhrchenhalter abgeschraubt und ein neues Aufreinigerröhrchen eingesetzt werden. Durch die Konstruktion wird verhindert, dass bei der Installation Raumluft in das neue Röhrchen eindringen kann (die an beiden Enden angebrachten Schutzfolien werden erst durchstochen, wenn die Endbaugruppe nach Einsetzen des Röhrchens wieder auf den Röhrchenhalter geschraubt wird).
Hinweis: Für diesen Artikel ist ein wiederverwendbarer Röhrchenhalter erforderlich (muss separat bestellt werden).
Other Notes
Bei der ersten Bestellung müssen Sie beides anfordern, die OMI-Halterung und das Reinigerrohr. Die Halterung ist wiederverwendbar.
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
239062392623921
description
OMI-4 Purifier Tube
description
OMI-2 Purifier Tube
description
for use with OMI-4 purifier tubes
description
for use with OMI-2 purifier tubes
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OMI® Aufreinigungsröhrchen
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does the purifier tube have to be installed vertically or horizontally?
    1 answer
    1. It is advisable to mount purifier tubes vertically to prevent channeling caused by settling of fine adsorbent particles.