Fortfahren mit
41398
2,3-Dihydroxybenzoesäure
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
2209117
MDL number:
€ 81,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12620908992PHR1048
description
analytical standard
description
99%
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
mp
204-206 °C (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dihydroxybenzoesäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)