Merck
442517
Chlorbenzol-d5
analytical standard
Synonym(e):
Pentadeuterochlorbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6D5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.59
EC Number:
221-482-0
UNSPSC Code:
12181503
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1866335
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorbenzol-d5, analytical standard
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
mass shift
M+5
storage temp.
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)