Fortfahren mit
89869
2,6-Diaminopyridin
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
108513
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D24404
description
analytical standard
description
98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopyridin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
311.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
155 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)