Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

PS348

Butachlor

analytical standard

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C17H26ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.85
EC Number:
245-477-8
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2873811
MDL number:
eCl@ss:
25140904


grade

analytical standard

packaging

ampule of 100 mg

manufacturer/tradename

Chem Service, Inc. PS-348

technique(s)

HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable

format

neat

SMILES string

CCCCOCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC

InChI

1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3

InChI key

HKPHPIREJKHECO-UHFFFAOYSA-N

Application

Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Butachlor


Piktogramme

Exclamation markEnvironment

Signalwort

Warning

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1

Lagerklasse

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

212.0 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

100 °C - closed cup

PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters