Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85%v/v), certified reference material | description Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material | description Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75%v/v), certified reference material | description Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95%v/v), certified reference material |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Referenz zur Bestimmung des Rauchpunkts von Brennstoffgemischen
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?