Größe auswählen
Das Produkt SY3H94E1CB15 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Das Produkt SY3H94E1CB15 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
MSDS
https://synthonix.com/73179.html
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?