Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

1012584

USP

Albumin Human

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

pharmaceutical primary standard

agency

USP

form

liquid

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

mixture

storage temp.

2-8°C

General description

Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
144904118000631A08640
description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

grade

pharmaceutical primary standard

grade

pharmaceutical primary standard

grade

pharmaceutical primary standard

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

mixture

format

neat

format

neat

format

neat

form

liquid

form

-

form

powder

form

-

storage temp.

2-8°C

storage temp.

-

storage temp.

2-8°C

storage temp.

2-8°C


Lagerklasse

10 - Combustible liquids



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen