Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.490,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bisoprolol
form
solid
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C
InChI
1S/C18H29NO5/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3
InChI key
DUPZZHDDPRYPMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form - | form - | form - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| API family bisoprolol | API family bisoprolol | API family bisoprolol | API family bisoprolol |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?