Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 455,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
parabens
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Amcinonide
- Amcinonide Ointment
- Amcinonide Cream
- Loratadine Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99% | description phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade primary reference standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) cosmetics |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family parabens | API family parabens | API family - | API family - |
| agency USP | agency traceable to Ph. Eur. B1217000, traceable to USP 1084000 | agency meets purity specifications of JECFA | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylparaben
Signalwort
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
94-26-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?