Fortfahren mit
1224959
USP
Dolasetronmesylat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dolasetron-mesylat Monohydrat, Dolasetron-methansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
125 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N2O3 · CH4O3S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dolasetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.N21[C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC(C3)C(=O)C1)OC(=O)c4c5c([nH]c4)cccc5.O
InChI
1S/C19H20N2O3.CH4O3S.H2O/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17;1-5(2,3)4;/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t11?,12-,13+,14+;;
InChI key
QTFFGPOXNNGTGZ-BHSFMSKKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1224960
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
agency
USP
agency
USP
API family
dolasetron
API family
dolasetron
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)