Fortfahren mit
1294839
USP
Gluten in Oat Flour Method Development Materials
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
7 x 50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 99,40
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5004NIST3234S9633
vibrant-m
NIST3234
Sojamehl
description
-
description
-
description
NIST® SRM® 3234
description
Type I
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material
grade
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)