Fortfahren mit
1601805
USP
Lösungsmittelrückstände Klasse 2 - Toluol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Toluol -Lösung, Toluol in Dimethylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
€ 446,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Toluene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1317CRM4862040084
Toluol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1317
Toluol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
description
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
TraceCERT®, certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
cannabis testing
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
agency
USP
agency
traceable to USP 1601805
agency
-
agency
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87.00 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)