Fortfahren mit
1605012
USP
Roflumilast
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichlor-4-pyridinyl)-4-(difluormethoxy)benzamid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluormethoxy-N-[3,5-dichlorpyrid-4-yl]-benzamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14Cl2F2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.21
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CN=CC(Cl)=C1NC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2)=O
InChI
1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)
InChI key
MNDBXUUTURYVHR-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Roflumilast ist ein hochwirksamer, oral aktiver und selektiver Phosphodiesterase-4(PDE4)-Inhibitor mit einem IC50 von 0,8 nM. Roflumilast hat entzündungshemmende Eigenschaften und wird klinisch zur Behandlung von COPD genutzt.
Roflumilast ist ein hochwirksamer, oral aktiver und selektiver Phosphodiesterase-4(PDE4)-Inhibitor.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roflumilast
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)