Fortfahren mit
1672359
USP
Torsemid-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e][-1,2,4]thiadiazin-3(4H)-on 1,1-Dioxid, 4-m-Tolyl-2H-pyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-on 1,1-Dioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
€ 1.380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
torsemide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)NC(=O)N(c3c1cncc3)c2cc(ccc2)C
InChI
1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17)
InChI key
QMCVPDNHQUBJPG-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Torsemid-verwandte Verbindung E ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen ist, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR354416723371672326
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
torsemide
API family
-
API family
torsemide
API family
torsemide
agency
USP
agency
traceable to USP 1672359
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Torsemid-verwandte Verbindung E
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)