Fortfahren mit
1724907
USP
Zolpidem-tartrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H42N6O2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.87
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
zolpidem
manufacturer/tradename
USP
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21N3O.C4H6O6/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
NYVVVBWEVRSKIU-LREBCSMRSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zolpidem-tartrat
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)