Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
agency
USP
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade USP Analytical Reference Materials (ARMs) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form - | form crystalline | form - |
| format neat | format neat | format neat | format mixture |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
