Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
shelf life
at -20 °C
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| shelf life at -20 °C | shelf life at -20 °C | shelf life - | shelf life per USP |
| format neat | format neat | format - | format - |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
