Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
at -20 °C
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| shelf life at -20 °C | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| format neat | format mixture | format neat | format neat |
| form powder | form - | form - | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
