Fortfahren mit
1A12090
USP
Acalabrutinib Pyrimidinone
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonym(e):
Acalabrutinib Pyrimidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H25N7O3
Molekulargewicht:
531.56
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H11E41C87ADV947322141TA9H9A175FF8
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
description
-
description
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
per USP
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)