Fortfahren mit
1A12360
USP
Afatinib Amine
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonym(e):
Afatinib Amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16ClFN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.80
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CIAH987F4080TA9H11E41836CIAH987F4082
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
description
-
description
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)