Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

