Fortfahren mit
1A14150
USP
Palbociclib Piperazine N-Oxide
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonym(e):
Palbociclib Piperazine N-Oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29N7O3
Molekulargewicht:
463.53
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1A04740AABH97D3E325TA9H9A9A745A
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
description
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
-
grade
-
shelf life
per USP
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Bone marrow,male reproductive organs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)