Fortfahren mit
V900019
Zitronensäure
99%, crystals or granules, Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.12
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-069-1
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals or granules
Grade:
reagent grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zitronensäure, Vetec™, reagent grade, 99%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
99%
form
crystals or granules
expl. lim.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid, is a weak organic acid widely used in many industrial applications such as chelation, buffering, pH adjustment, and derivatization. It can also be used as a reagent in condensation, acid catalysis, cycloaddition, deprotection, and decarboxylation reactions.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zitronensäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)