Fortfahren mit
V900208
Ethylenglycol
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
EC Number:
203-473-3
UNSPSC Code:
12352137
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
195-198 °C
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
reaction suitability
reactivity: carbonyl reactive, reagent type: protection reagent
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycol
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)