Fortfahren mit
V900209
Natriumtetraborat Decahydrat
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
Borax Decahydrat, Natriumborat Decahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
99%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Vetec™
assay
99%
form
powder
pH
9.2 (10 g/L)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Smartphone-based digital image colorimetry for the determination of total capsaicinoid content in chili pepper extracts.: Utilizing 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide in an innovative smartphone-based colorimetric analysis, this study presents a cost-effective and accessible method for quantifying capsaicinoids in chili extracts, enhancing food quality control and research in capsaicinoid-related health benefits (Vakh et al., 2024).
  • Multispectral and Molecular Docking Studies Reveal Potential Effectiveness of Antidepressant Fluoxetine by Forming Π-Acceptor Complexes.: This research explores the interaction of fluoxetine with 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, demonstrating the compound′s role in enhancing the drug′s antidepressant effects through molecular docking studies, suggesting new therapeutic strategies (Gaber et al., 2022).
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtetraborat Decahydrat
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)