Fortfahren mit
V900232
Natriumpyruvat
98%, Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.04
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumpyruvat, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpyruvat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)