Fortfahren mit
V900323
Hydroxyharnstoff
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Hydroxycarbamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.05
EC Number:
204-821-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1741548
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Anti-neoplastisch. Inaktiviert die Ribonukleosid-Reduktase durch Bildung eines freien Nitroxid-Radikals, das ein freies Tyrosyl-Radikal im aktiven Zentrum des Enzyms bindet. Dadurch wird die Synthese von Desoxynukleotiden blockiert, was die DNA-Synthese hemmt und die Synchronisation oder den Zelltod in der S-Phase induziert.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyharnstoff
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)