Fortfahren mit
V900396
Histamin
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonym(e):
2-(4-Imidazolyl)-ethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.15
EC Number:
200-100-6
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2012
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥97%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Endogener H1- und H2-Histaminrezeptoragonist; aktiviert die Stickstoffoxid-Synthase; potenter Vasodilatator.
Endogener H1- und H2-Histaminrezeptoragonist; die H1-Aktivierung mobilisiert Ca2+; die H2-Aktivierung stimuliert die Adenylatcyclase-Aktivität in Neuronen; aktiviert die Stickstoffoxid-Synthase; potenter Vasodilatator.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamin
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)