Fortfahren mit
V900484
MOPSO Natriumsalz
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
3-Morpholino-2-hydroxy-propansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14NNaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
9448952
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
crystalline powder
useful pH range
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Investigation of the Interaction of Sodium Chloride and Two Amino Sulfonic Acids, HEPES and MOPSO, by EMF Measurements.: This study explores the electrochemical interactions between sodium chloride and the amino sulfonic acids HEPES and MOPSO, providing insights into their behavior in solution which may be relevant for biochemical applications (Wu et al., 1991).
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO Natriumsalz
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)